Learn More
Berkshire™ BlueSorb™ 750
Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
30 x 30 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 3000
Descrizione
- Excellent combination of the synthetic polyester strength and cleanliness with the absorbent characteristics of cellulose
- Blue color allows differentiation for guarding against migration into critical areas
- Smooth, absorbent and durable
- Low extractable levels and particle counts
Specifica
Specifica
| Product Type | Surface Wiper |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 12 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 30 cm |
| Materiale | Polyester Cellulose |
| Colore | Blu |
| Dimensioni (L x P) | 30 x 30 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | ISO Class 5-8 |