Learn More
Agilent BioTek Spender-/Abfall-Komplettsysteme mit Mikrotiterplatten-Reinigungsgerät
Es sind verschiedene Systeme für die Verwendung mit Mikrotiterplatten-Reinigungsgeräten erhältlich
1765.00 CHF - 11915.00 CHF
Produktcode | Marke | Enthält | Zur Verwendung mit (Geräte) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Zur Verwendung mit (Geräte) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15517885
|
Agilent BioTek
7100746S |
Vakuumpumpeneinheit mit hohem Durchfluss, Vakuumset mit Füllstandsmessung, 4 l Flaschen | EL406 Mikrotiterplatten-Waschgerät, 405 Touch Microplate Washer, ELx 405 Mikrotiterplatten-Waschgerät, 405 LS Mikrotiterplatten-Waschgerät | Vollständiges Dispensier-/Entsorgungssystem |
1765.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15461541
![]() |
Agilent BioTek
1170532 |
Abfallsystem und Dosiersystem mit 4 l-Flaschen | 405 LS Mikrotiterplatten-Waschgerät, 405 Touch Mikrotiterplatten-Waschgerät | Spender-/Abfall-Komplettsystem mit hohem Durchfluss |
10915.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 24-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15352384
![]() |
Agilent BioTek
1170533 |
Abfallsystem und Dosiersystem mit 10l-Flaschen | 405 LS Mikrotiterplatten-Waschgerät, 405 Touch Mikrotiterplatten-Waschgerät | Spender-/Abfall-Komplettsystem mit hohem Durchfluss |
11915.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15541121
![]() |
Agilent BioTek
1170535 |
Abfallsystem und Dosiersystem mit 10l-Flaschen | 405 LS Mikrotiterplatten-Waschgerät, 405 Touch Microplate Washer | Vollständiges Dispensier-/Entsorgungssystem |
5210.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
13407426
|
Agilent BioTek
1170530 |
Abfallsystem und Dosiersystem mit 4 l-Flaschen | 405 Touch Mikrotiterplatten-Waschgerät | Vollständiges Dispensier-/Entsorgungssystem |
4122.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Mikrotiterplatten-Waschgeräten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.