Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ PREP SEC 300 Size Exclusion Chromatography HPLC Columns
Outstanding size separation of water soluble compounds.
655.00€ - 2925.00€
Specifica
Dimensione particelle 5 μm
Dimensione del poro 300 Å
Tipo USP L59
Fase stazionaria Diol (OH)
Tipo di colonna Size Exclusion
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Formato colonna Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Formato colonna Prezzo Quantità e disponibilità  
10119134
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
73505-157846
150 mm 7.8 mm High Temperature Column Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10434413
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
73505-307846
300 mm 7.8 mm High Temperature Column Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16328616
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
73505-059270A
50 mm 20 mm Preparative Column, Standard Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10301365
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
73505-037821
30 mm 7.8 mm Guard Column Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16536130
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
73505-307846A
300 mm 7.8 mm Preparative Column, Standard
2925.00€
Pezzo
16681674
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
73505-157846A
150 mm 7.8 mm Preparative Column, Standard
1780.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-07-2025
Aggiungi al carrello
16671674
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
73505-037821A
30 mm 7.8 mm Preparative Guard Column
769.00€
Pezzo
Nur noch null auf Lager
Spedizione stimata: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Provide outstanding size separation of water soluble compounds with Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 300 Size Exclusion Chromatography preparative HPLC Columns. BioBasic SEC columns provide high efficiency separations for a wide range of molecular weights from 7,000 to 1,200,000 daltons, allowing for the analysis of proteins, peptides and other biomolecules.
BioBasic™ PREP SEC 300 HPLC Column Benefits:
  • Covers separation of analytes over a wide molecular weight range
  • Long column life and high column efficiencies
  • Simple mechanism of interaction based on molecular size and shape
  • Excellent for sample cleanup
  • Straightforward method development, simple mobile phases
  • 300Å pore size
Ordering Information:
For information on bulk quantities, please inquire.
Spezifikation
Spezifikation
5 μm
L59
Size Exclusion
300 Å
Diol (OH)
Size Exclusion
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt