Learn More
Berkshire™ Sterile SatPax™ 1000 Presaturated Wipers
Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Descrizione
Includes
Certificate of Sterility provided with each case.
- Made of a nonwoven blend of 55% cellulose and 45% polyester that has been sterilized with gamma radiation to a Sterility Assurance Level of 10-6
- Presaturated with 70% isopropyl alcohol/30% DI water for one-step disinfecting or cleaning
- A lot number on each pack assures individual lot quality and traceability, and sterility assurance
Order Info
Basis weight: 67.6g/m2. Packed 30 C-folded sheets per resealable flexible pouch.
Compliance
Bioburden testing and sterility dose audit have been performed, meeting ANSI/ISO/AAMI American National Standards.
Specifica
Specifica
| Product Type | Pre-saturated Wipe |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 22.86 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 22.86 cm |
| Materiale | Polyester Cellulose |
| Peso base | 67.6 |
| Certificazione/Conformità | RoHS 2002/05, REACH |
| Dimensioni (L x P) | 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm) |
| Da utilizzare con (applicazione) | For use in ISO Class 5 and higher sterile cleanroom environments, final cleaning of surfaces or products prior to manufacturing or packaging |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sterile SatPax 1000
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: isopropanol