Learn More
Cole Parmer™ Aluminum General Purpose Weighing Dishes
Ideal for sampling, weighing, dispensing, storage, environmental clean-up, food processing, evaporating, or general laboratory use.
Marca:  Cole Parmer™ 01018-64
31.37 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15456083
  • 33.60€ / pezzi 100
Spotlight
Usa il codice promozionale 24156 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Disposable.
  • Suitable for a variety of laboratory weighing, dispensing, processing uses.
  • All pans are contaminate and oil-free.
  • Dishes are stackable and made from light-gauge aluminum.
Specifica
Specifica
75 mL
Round
1 13/16 in.
Aluminum
100/Pk.
2 7/16 in.