Learn More
Acetonitrile, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10444621 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
Imballaggio:
EcoTainer Metal Safety Can
Vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
5L
Codice prodotto. 10444621
Marca: JT Baker 8257.2500
Get rapid, reproducible performance and separation results. Acetonitrile, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™ is an application-optimized, function-tested HPLC reagent/solvent that maximizes throughput and ease-of-use without sacrificing efficiency or reproducibility.
BAKER ANALYZED HPLC Reagents are high purity solvents, buffer salts, and mobile phase modifiers for use in analytical and preparative separations. They are optimized for research and quality control applications, including high performance liquid chromatography, gel permeation chromatography and UV-spectrophotometric analysis.
  • Recalibration or adjustments due to lot changes are minimized for optimum performance from sensitive instrumentation
  • Low backgrounds free of extraneous peaks
  • Low UV absorbance in critical ranges - assured through UV absorbance testing at a variety of points and through gradient elution testing
  • Fluorescence testing for trace impurities which would cause interference
  • Function-tested for: assay, water, minimal residue after evaporation and UV absorbance and fluorescence in critical ranges
  • Lot to lot consistency, with an actual Lot Analysis on the label
  • Innovative packaging options to assure solvent quality to the point-of-use
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitrile
Punto di fusione -46°C
Absorbance Max. 0.5 at 200nm, Max. 0.3 at 210nm, Max. 0.2 at 220nm, Max. 0.05 at 254nm, Max. 0.01 at 280nm
Colore Colorless
Densità 0.78g/cm3 at 20°C
Punti di ebollizione 81°C
Quantità 2.5 L
Limite di esplosione 4.4 - 16 Vol %
Punto d'infiammabilità 5°C
CAS 75-05-8
Punto di combustione 524°C
Odore Aromatic
Imballaggio Vetro
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza HPLC Isocratic Grade
Indice di rifrazione 1.344 n20/d
Residuo dopo l'evaporazione Max. 0.0005%
Formula molecolare C2H3N
Formula lineare CH3CN
Pressione del vapore 9.73 kPa (20°C)
Acqua Max. 0.1%
Sinonimo Ethanenitrile, Cyanomethane, Methyl cyanide
Peso formulazione 41.05g/mol
Percent Purity ≥99.8%
Grado TFGlobal,Staged,GID_900000000965560,MTS_Chemicals,dimGrade
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.