Learn More
Acetic acid glacial 99-100%, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10371411 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Codice prodotto. 10371411
Marca: JT Baker 6052.2500
Exceeds ACS Specifications
Identificatori chimici
CAS 64-19-7
Formula molecolare C2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 60.05
Numero MDL MFCD00036152
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name acido acetico
SMILES CC(O)=O
Specifica
Colore Max. 10 (APHA)
Intervallo percentuale saggio min. 99.7%
Quantità 2.5 L
Imballaggio Glass bottle
Residuo dopo l'evaporazione max. 0.001%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetic Acid, Glacial
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: acetic acid