Learn More
Fisherbrand™ 9mm PP Short Thread Seal, Pink, Center hole, Assembled septum
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
26.50€ - 445.00€
Specifica
Descrizione Short Thread Cap
Diametro (sistema metrico) esterno 9 mm
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Tipo Screw Cap
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Colore Material (Liner) Spessore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Material (Liner) Spessore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
12612475
Vedere i documenti
Fisherbrand™
09 15 2473
Red, White, Pink Silicone/PTFE 1 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12616575
Vedere i documenti
Fisherbrand™
09 15 2469
Red-Orange, Transparent, Pink Natural Rubber/TEF 1 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12626575
Vedere i documenti
Fisherbrand™
09 15 2470
Beige, Red-Orange, Pink Red Rubber/PTFE 1 mm
199.00€
pezzi 1000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 06-10-2025
Aggiungi al carrello
13409569
Vedere i documenti
Fisherbrand™
09 15 2472
Blue, White, Pink Silicone/PTFE 1 mm
445.00€
pezzi 1000
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
13419569
Vedere i documenti
Fisherbrand™
09 15 2471
Red, White, Pink Silicone/PTFE 1 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Elimination of septum push-through
  • Increased sealing capability
  • Improved autosampler compatibility
  • Flexibility to select the best septum for your instrument and applications
  • Optimized ergonomics, fine texturing and evenly spaced ribbing for superior handling
  • Easy-on, easy-off convenience with just one turn
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
  • Closures have the profile of a crimp or snap closure for compatibility with robotic autosamplers
Specifica
Specifica
Short Thread Cap
Polypropylene
Screw Cap
9 mm
GC, HPLC