Learn More
2-Fluorobenzoyl chloride, 97%
Codice prodotto. 11483117
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
CAS: 393-52-2 | C7H4ClFO | 158.556 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 393-52-2
Formula molecolare C7H4ClFO
Molecular Weight (g/mol) 158.556
Numero MDL MFCD00000656
InChI Key RAAGZOYMEQDCTD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-fluoro, benzoyl chloride, o-fluoro, 2-fluorobenzoylchloride, 2-fluoro benzoyl chloride, unii-z4h017n76s, ccris 5914, fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, fluoro, 2-fluorobenzoic acid chloride
PubChem CID 9808
IUPAC Name 2-fluorobenzoyl chloride
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluorobenzoyl chloride
Punto di fusione 4°C to 6°C
Densità 1.331
Punti di ebollizione 207°C
Punto d'infiammabilità 82°C (179°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.5365
Quantità 100 g
Numero UN UN3265
Beilstein 636864
Sensibilità Moisture Sensitive
Peso formulazione 158.56
Percent Purity 97%